重要文件
1.09736
Supelco
Methyl myristate
reference substance for gas chromatography
同義詞:
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)12COOCH3
CAS號碼:
分子量::
242.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-680-1
蒸汽壓力
0.065 Pa ( 25 °C)
品質等級
形狀
liquid
bp
295 °C/1001 hPa
mp
18 °C
轉變溫度
flash point 112 °C
密度
0.867 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112.0 °C - closed cup