agency
non-compendial
品質等級
包裝
pkg of 5g (1086370005)
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
InChI 密鑰
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们用于生物制药加工的 SAFC® 优质原材料组合经受住了严格的质量控制程序以及文档和专业知识,帮助我们的客户满足 M-Clarity 计划定义的要求。
M-Clarity计划
作为我们EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料随EMPROVE®档案一起提供,该档案提供全面、最新的文档,帮助您应对监管挑战、管理风险并改进制造流程。
我们全面的上游工艺化学品产品组合不仅为生物制药制造商提供用于生产经典和新型疗法的优质原材料,还帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
M-Clarity计划
作为我们EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料随EMPROVE®档案一起提供,该档案提供全面、最新的文档,帮助您应对监管挑战、管理风险并改进制造流程。
我们全面的上游工艺化学品产品组合不仅为生物制药制造商提供用于生产经典和新型疗法的优质原材料,还帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup