重要文件
1.08382
Millipore
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
同義詞:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 氨基丁三醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2C(CH2OH)3
CAS號碼:
分子量::
121.14
Beilstein:
741883
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
酶委員會索引編號:
201-064-4
NACRES:
NA.05
產品名稱
三(羟甲基)氨基甲烷, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
0.0267 hPa ( 20 °C)
形狀
solid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
678 g/L
密度
1.35 g/cm3 at 23 °C
體積密度
840 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
GR,用于分析缓冲物质ACS,Reag.Ph Eur
生物缓冲物质
Tris广泛用作生物缓冲物质,其pH值范围为7-9。例如,它用于蛋白质的冷冻。该等级完全符合Reag.Ph.Eur.要求。
應用
三(羟甲基)氨基甲烷GR,用于分析缓冲物质ACS,Reag.Ph Eur. CAS 77-86-1,EC 201-064-4,化学式 H₂NC(CH₂OH)₃。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1