重要文件
1.01226
Supelco
一钒酸铵
GR for analysis Reag. Ph Eur
同義詞:
一钒酸铵, 偏钒酸铵,钒酸铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
H4NO3V
CAS號碼:
分子量::
116.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-261-3
NACRES:
NB.21
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
solid
效力
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
7 (20 °C, 5.1 g/L in H2O)
mp
200 °C (decomposition)
溶解度
5.1 g/L
密度
2.3 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[V](=O)(=O)O.N
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
應用
  • Femtosecond laser self-assembly for silver vanadium oxide flower structures.: 本研究探索了使用飞秒激光技术将银钒氧化物构造成花状结构,可能有助于增强材料在各种光学应用中的适用性(Sun et al., 2019)。
分析報告
Assay (redox titration): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Corresponds to Ph Eur
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3