純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys16)
基因資訊
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
一般說明
赖氨酸16乙酰化的组蛋白H3(UniProt:0P62805;也称为H4K16Ac,组蛋白H4(乙酰基K16),H4组蛋白家族,成员A,H4a)由人HIST1H4A(也称为H4/J,HIST1H4F,HIST1H4L,H4FN,H4FA,H4FH,HIST1H4H,H4F2,H4FM,H4/A,H4FK,H4FG,HIST2H4,HIST1H4I,H4/N,HIST1H4B)基因(基因ID:121504、554313、8294、8359、8360、8361、8362、8363、8364、8365、8366、8367、8368、8370)编码。组蛋白是高度保守的蛋白质,可作为将核 DNA 组织成染色质的结构支架。组蛋白修饰可调节 DNA 转录、修复、重组和复制。四个核心组蛋白(H2A、H2B、H3和H4)中每种两个分子可形成一个八聚体,DNA被包裹在称为核小体的重复单元中,这限制了DNA对需要DNA作为模板的细胞机制的可及性。它们在转录调节、DNA修复、DNA复制和染色体稳定性中起着核心作用。DNA的可及性是通过对组蛋白进行复杂的翻译后修饰(也称为组蛋白编码)和核小体重塑来调节的。组蛋白H4具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。已知组蛋白H4在赖氨酸5、8、12和16上被乙酰化。乙酰化对于调节组蛋白沉积,转录激活,DNA复制和修复是重要的。组蛋白尾巴的超乙酰化显示可中和正电荷并削弱组蛋白-DNA和核小体与核小体的相互作用,从而破坏染色质结构的稳定性并增加DNA与各种DNA结合蛋白的可及性。涉及组蛋白H4的染色体畸变是B细胞非霍奇金淋巴瘤的原因。
特異性
该兔多克隆抗体可检测赖氨酸16乙酰化的人组蛋白H4。
预计具有广泛的物种交叉反应性。
免疫原
KLH缀合线性肽,对应于赖氨酸16乙酰化的人组蛋白H4 N-末端区域的10个氨基酸。
表位:N末端(Lys 16)
應用
抗乙酰基组蛋白H4(Lys16)抗体是一种兔多克隆抗体,用于检测乙酰基组蛋白H4(Lys16)(也称为H4K16Ac,组蛋白H4(乙酰基K16))& 已在ChIP,WB,Mplex,PIA,DB,ChIP-seq进行发表和验证。
染色质免疫沉淀分析:1 ug代表性批次对HeLa染色质中的乙酰组蛋白H4(Lys16)进行免疫沉淀。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液检测到在HeLa、A431、HUVEC和NIH/3T3细胞系中的乙酰基组蛋白H4(Lys16)。
斑点印迹分析:来自代表性批次的1:1000稀释液检测到乙酰基组蛋白H4(Lys16)的
异常组蛋白H3抗体特异性阵列(目录号16-667)和异常组蛋白H2A,H2B,H4抗体特异性阵列(目录号16-665)。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液检测到在HeLa、A431、HUVEC和NIH/3T3细胞系中的乙酰基组蛋白H4(Lys16)。
斑点印迹分析:来自代表性批次的1:1000稀释液检测到乙酰基组蛋白H4(Lys16)的
异常组蛋白H3抗体特异性阵列(目录号16-667)和异常组蛋白H2A,H2B,H4抗体特异性阵列(目录号16-665)。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法在丁酸钠处理的HeLa细胞的裂解液中进行评估。
蛋白印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在丁酸钠处理的HeLa细胞裂解液中检测到乙酰基组蛋白H4(Lys16)。
蛋白印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在丁酸钠处理的HeLa细胞裂解液中检测到乙酰基组蛋白H4(Lys16)。
標靶描述
10 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在-8°C条件下可稳定保存1年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Genomewide screen for negative regulators of sirtuin activity in Saccharomyces cerevisiae reveals 40 loci and links to metabolism.
Genetics null
Long-range spreading of dosage compensation in Drosophila captures transcribed autosomal genes inserted on X.
Genes & Development null
Adjacent gene pairing plays a role in the coordinated expression of ribosome biogenesis genes MPP10 and YJR003C in Saccharomyces cerevisiae.
Eukaryotic Cell null
Characterization of BEAF mutations isolated by homologous recombination in Drosophila.
Genetics null
Nature structural & molecular biology, 16(8), 825-832 (2009-08-04)
The Drosophila melanogaster male-specific lethal (MSL) complex binds the single male X chromosome to upregulate gene expression to equal that from the two female X chromosomes. However, it has been puzzling that approximately 25% of transcribed genes on the X