07-2174
抗-热休克蛋白90α 抗体
from rabbit
同義詞:
heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, Renal carcinoma antigen NY-REN-38, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein HSP 90-alpha, Heat shock 86 kD
About This Item
推薦產品
生物源
rabbit
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat, mouse
物種活性(以同源性預測)
canine (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
dog ... Hsp90Aa1(480438)
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
一般說明
特異性
免疫原
應用
分子伴侣
蛋白运输
免疫组织化学分析: 先前批次的1:100稀释液中检测到人前列腺腺癌组织中的热休克蛋白90α。
免疫细胞化学分析: 先前批次的1:500稀释液在A431细胞中检测到热休克蛋白90α。
免疫沉淀分析:10 µg先前批次对HeLa细胞裂解液的热休克蛋白90A进行免疫沉淀。
品質
蛋白质印迹分析:0.0625 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到热休克蛋白90α。
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
HeLa细胞裂解液
其他說明
免責聲明
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1