重要文件
06-1340
Sigma-Aldrich
抗磷酸化-IKK-epsilon (Ser172) 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit epsilon, I-kappa-B kinase epsilon, IKK-E, IKK-epsilon, IkBKE, Inducible I kappa-B kinase, IKK-i
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer172)
基因資訊
human ... IKBKE(9641)
一般說明
核因子κ-B激酶亚基ε抑制剂(UniProt:Q14164;也称为EC:2.7.11.10,I-κ-B激酶ε,IKK-E,IKK-ε,IkBKE,诱导型Iκ-B激酶,IKK-i)由人IkBKE(也称为IKKE,IKKI,KIAA0151)基因(基因ID:9641)编码。IKK-ε是一种同型二聚丝氨酸/苏氨酸激酶,在脾脏,胸腺,外周血白细胞,胰腺和胎盘中高度表达。其活性由脂多糖和TNF-α诱导。它通过激活I型IFN,NF-κB和STAT信号传导在调节对病毒感染的炎症反应中起重要作用。IKK-ε可以被IKBKb/IKKb自身磷酸化或磷酸化,并且通过与ATP依赖性RNA解旋酶DDX3X的相互作用增强了丝氨酸172的磷酸化。其ATP结合位点位于氨基酸15至23。据报道,IKK-ε可磷酸化NF-κ-B的抑制剂,导致其泛素化和降解。在激活病毒RNA传感器(例如RIG-I样受体)后,它与DDX3X结合并磷酸化干扰素调节因子(IRF),IRF3和IRF7以及DDX3X。该活性允许IRF3随后的同源二聚化和核易位,导致促炎和抗病毒基因(包括IFNB)的转录激活。为了建立这样的抗病毒状态,IKBKE形成了几种不同的复合物,其组成取决于细胞和细胞刺激物的类型。已经描述了通过选择性剪接产生的IKK-ε的两种亚型。
特異性
该抗体识别在Ser172处磷酸化的IKK-ε。
免疫原
对应于人IKK-ε磷酸化在Ser10处的线性肽。
表位:磷酸化Ser172
應用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
该抗磷酸化IKK-ε(Ser172)抗体经过验证可用在WB中检测磷酸化IKK-ε(Ser172)。
品質
已通过蛋白质印迹在经CD3+CD28处理和未经处理的Jurkat细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg CD3+CD28处理和未处理的Jurkat细胞裂解液上检测到IKK-ε。
標靶描述
观测值〜90 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
分析報告
对照
经CD3+CD28处理和未处理的Jurkat细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Measles virus suppresses RIG-I-like receptor activation in dendritic cells via DC-SIGN-mediated inhibition of PP1 phosphatases.
Mesman, AW; Zijlstra-Willems, EM; Kaptein, TM; de Swart, RL; Davis, ME; Ludlow, M; Duprex et al.
Cell host & microbe null
Sonja I Gringhuis et al.
Nature communications, 5, 3898-3898 (2014-05-29)
Carbohydrate-specific signalling through DC-SIGN provides dendritic cells with plasticity to tailor immunity to the nature of invading microbes. Here we demonstrate that recognition of fucose-expressing extracellular pathogens like Schistosoma mansoni and Helicobacter pylori by DC-SIGN favors T helper cell type-2