05-212
抗-PI3激酶抗体,p85,N-SH3,克隆AB6
clone AB6, Upstate®, from mouse
同義詞:
PI3-kinase p85 subunit alpha, PtdIns-3-kinase p85-alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85
alpha), phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory, 1, phosphatidylinositol 3-kinase-associated p-85 alpha, phosphoinos
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推薦產品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AB6, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PIK3R1(5295)
一般說明
磷脂酰肌醇3激酶(PI3激酶)是一种脂质激酶,据信在生长信号通路中磷酸化第二信使。PI3K是催化110 kDa(p110)和调节85 kDa(p85、p50或p55)亚基的异源二聚体。p85单元由两个密切相关的蛋白质组成:与催化亚基紧密结合的p85 α和功能未知的p85 β。它们有62%的氨基酸序列相同。p85 α缺乏PI3K激酶活性,但可以作为PI3K和配体激活受体之间的纽带,成为催化亚基p110的调节剂。这两种亚型都与活化的受体结合,并作为酪氨酸激酶底物。
特異性
该抗体能识别PI3激酶的p85 α亚基;不能识别 p85 β亚基。
免疫原
在大肠杆菌中表达的重组人p85 α PI3激酶。 克隆AB6。
應用
免疫细胞化学:
10 µg/mL该抗体的先前批次已被用于免疫细胞化学。
免疫沉淀:
先前批次使用多克隆PI3激酶抗体(目录号06-195)进行免疫印迹,从500 µg A431 RIPA裂解液中免疫沉淀出4 µg PI3 激酶。
10 µg/mL该抗体的先前批次已被用于免疫细胞化学。
免疫沉淀:
先前批次使用多克隆PI3激酶抗体(目录号06-195)进行免疫印迹,从500 µg A431 RIPA裂解液中免疫沉淀出4 µg PI3 激酶。
研究子类别
PI3K、Akt & mTOR信号传导
激酶&磷酸酶
PI3K、Akt & mTOR信号传导
激酶&磷酸酶
研究类别
信号传导
信号传导
该抗-PI3激酶抗体,p85,N-SH3,克隆AB6经验证可用于IC、IP、WB中PI3激酶的检测。
品質
通过蛋白质印迹法对人A431细胞、大鼠L6成肌细胞的RIPA裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次在人A431细胞的RIPA裂解液中检测到PI3激酶;先前批次在大鼠L6成肌细胞的RIPA裂解液中检测到PI3激酶。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次在人A431细胞的RIPA裂解液中检测到PI3激酶;先前批次在大鼠L6成肌细胞的RIPA裂解液中检测到PI3激酶。
標靶描述
85 kDa
聯結
替代:04-403
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含有PBS(pH 7.2)和50%甘油的缓冲液中。
蛋白A层析
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20ºC。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20ºC时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20ºC。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20ºC时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Erythropoietin-dependent association of phosphatidylinositol 3-kinase with tyrosine-phosphorylated erythropoietin receptor.
Miura, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 269, 614-620 (1994)
Structure of 85 kDa subunit of human phosphatidylinositol 3-kinase analyzed by using monoclonal antibodies
Tanaka, S., et al
Japanese Journal of Cancer Research, 84, 279-289 (1993)
Kohjiro Ueki et al.
Molecular and cellular biology, 22(3), 965-977 (2002-01-11)
Class Ia phosphoinositide (PI) 3-kinase is a central component in growth factor signaling and is comprised of a p110 catalytic subunit and a regulatory subunit, the most common family of which is derived from the p85alpha gene (Pik3r1). Optimal signaling
Differential activation of phospholipase C-gamma 1 and mitogen-activated protein kinase in naive and antigen-primed CD4 T cells by the peptide/MHC ligand
Ericsson, P. O., et al
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 2045-2053 (1996)
Cyril Basquin et al.
Journal of cell science, 126(Pt 5), 1099-1108 (2013-01-25)
Receptor-mediated endocytosis is an essential process used by eukaryotic cells to internalise many molecules. Several clathrin-independent endocytic routes exist, but the molecular mechanism of each pathway remains to be uncovered. The present study focuses on a clathrin-independent dynamin-dependent pathway used