重要文件
05-1923
Sigma-Aldrich
抗磷酸苏氨酸抗体,克隆20H6.1
clone 20H6.1, from mouse
同義詞:
Threonine
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
mouse
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
20H6.1, monoclonal
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
vertebrates (based on 100% sequence homology), all
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr)
一般說明
蛋白质磷酸化通常与信号通路中的蛋白质修饰有关,可能在病理生理学和主要神经精神疾病的治疗中有用。已使用针对磷酸苏氨酸的抗体来建立可能参与许多不同类型信号传导的蛋白质磷酸化形式的稳定性。磷酸苏氨酸抗体用于测量PSII反应中心蛋白D1、D3和叶绿素a结合蛋白CP43的磷酸化水平。
免疫原
对应于苏氨酸的KLH偶联线性肽。
應用
免疫沉淀分析:10 µg该抗体从用calyculin/冈田酸刺激的100 µg A431细胞中免疫沉淀苏氨酸。
免疫细胞化学分析:先前批次的1:500稀释液在A431、NIH/3T3和HeLa细胞中检测到苏氨酸。
研究亚类
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
该磷酸苏氨酸抗体经过验证可用于WB & ICC中,以检测磷酸苏氨酸蛋白。
品質
已通过蛋白质印迹在经calyculin/冈田酸处理和未处理的A431细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg calyculin/冈田酸处理和未处理的A431细胞裂解液中检测到苏氨酸。
標靶描述
不同观测值
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
经calyculin/冈田酸处理和未处理的A431细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1