無性繁殖
2B1, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
Xenopus, mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SMA4(11039)
一般說明
运动神经元(SMN)蛋白的存活对于小核RNA(snRNA)-核糖核蛋白(snRNPs)的生物发生至关重要,snRNPs是前mRNA剪接机制的主要组成部分。尽管SMN缺乏症无处不在,但它会导致运动神经元变性疾病脊髓性肌萎缩症(SMA)。SMN缺乏症对snRNA和mRNA的库具有意想不到的细胞类型特异性影响。它改变了snRNA的化学计量,并在SMN缺陷型小鼠组织中的多种基因(优先包含大量内含子的基因)的许多转录物中引起广泛的pre-mRNA剪接缺陷。SMN复合体在RNA代谢和剪接调控中起作用。
特異性
该抗体可识别SMN。
免疫原
带His标签的重组蛋白,对应于人SMN。
表位:未知
應用
免疫细胞化学分析: 来自代表性批次的1:500稀释液在HeLa细胞中检测到SMN。
抗SMN抗体,克隆2B1,是一种小鼠单克隆抗体,可用于检测SMN,也称为脊髓性肌萎缩(Werdnig-Hoffmann病和Kugelberg-Welander病)&,其已在WB、ICC、&IP中进行验证。
研究子类别
RNA代谢&结合蛋白
RNA代谢&结合蛋白
RNA代谢&结合蛋白
RNA代谢&结合蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过HeLa细胞裂解液中的蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml该抗体可在10 µg的HeLa细胞裂解液中检测到SMN。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml该抗体可在10 µg的HeLa细胞裂解液中检测到SMN。
標靶描述
观察结果为35 kDa;但是,计算的分子量为31.849 kDa
外觀
在含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)和 0.05%叠氮化钠的缓冲液中纯化的小鼠单克隆 IgG1κ。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa细胞裂解液
HeLa细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Minoru Satoh et al.
Arthritis and rheumatism, 63(7), 1972-1978 (2011-03-23)
Autoantibodies in the systemic rheumatic diseases are clinically useful biomarkers of the diagnosis or of certain clinical characteristics. An unusual pattern of immunoprecipitation, in which the D, E, F, and G proteins of small nuclear RNPs (snRNP) but without other
Elena Hernandez-Gerez et al.
Annals of clinical and translational neurology, 7(9), 1580-1593 (2020-08-14)
The purpose of the study was to determine the extent and role of systemic hypoxia in the pathogenesis of spinal muscular atrophy (SMA). Hypoxia was assayed in vivo in early-symptomatic (postnatal day 5) SMA-model mice by pimonidazole and [18 F]-Fluoroazomycin
Katharina Schmitz et al.
Nucleic acids research, 49(11), 6437-6455 (2021-06-08)
The biogenesis of small uridine-rich nuclear ribonucleoproteins (UsnRNPs) depends on the methylation of Sm proteins catalyzed by the methylosome and the subsequent action of the SMN complex, which assembles the heptameric Sm protein ring onto small nuclear RNAs (snRNAs). In