包裝
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 999983C
濃度
10 mg/mL (999983C-10mg)
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H86NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-38-47-42(41-49-50(44,45)48-39-36-43(3,4)5)40-46-37-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
InChI 密鑰
UKMFPLRYBOOPKL-VHONOUADSA-N
一般說明
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash