重要文件
900603P
Avanti
PhotoClick GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C70H122N6O31
CAS號碼:
分子量::
1543.74
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 500 μg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
click reagents
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@H]3O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]6O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-500UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)