重要文件
900122J
Avanti
15-keto PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
15-keto Prostaglandin F2α
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H32O5
CAS號碼:
分子量::
352.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
solution
包裝
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
5 mg/mL in methyl acetate
脂質類型
neutral glycerides
neutral lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900122J-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
8.6 °F
閃點(°C)
-13 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)