880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research™ - A Croda Brand
同義詞:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
登入查看組織和合約定價
全部照片(2)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C183H355N10O81P
CAS號碼:
分子量::
4022.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.26
推薦產品
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
應用
advanced drug delivery
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
drug delivery
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3