重要文件
870746P
Avanti
16:0(d4)辅酶A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
同義詞:
棕榈酰(11,11,12,12-d4)辅酶A
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H71D4N10O17P3S
CAS號碼:
分子量::
1061.06
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (870746P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
deuterated lipids
coenzymes
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCC([2H])(C(CCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
一般說明
棕榈酰(11,11,12,12-d4)辅酶A(16:0(d4)辅酶A)是十六烷酰辅酶A的氘代衍生物。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖样品瓶(870746P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)