重要文件
330258P
Avanti
Lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
5β;-cholanic acid-3α;-ol (2,2,4,4-d4)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H36D4O3
分子量::
380.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (330258P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI 密鑰
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330258P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)