重要文件
Z177946
Scienceware®化学匙
L 21 cm
同義詞:
laboratory spatula, laboratory spoon
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
材料
stainless steel
製造商/商標名
Bel-Art H367290021
長度
21 cm
匙末端尺寸
1.6 mL , small
3.0 mL , large
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
双头,一端是大号勺子,另一端是小号勺子。圆形固体连接轴。
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)