一般說明
多功能双头聚丙烯刮勺,用来舀、刮、盛、搅拌、收集、转移、处理和操作各种化学品和生物材料。
LevGo刮勺广泛用于全球的商业、大学、诊断和药物实验室,以及用于复方药剂师配制定制药物。
- 请认准颈部带V字标识™。
- 拒绝寻找、清洗和污染。
- 99.6%聚丙烯,约0.4%抗静电剂,可高压高温灭菌,耐受稀释酸碱。
- 接触液氮冷冻样品时,聚丙烯依然不会破碎。
- 中空设计,用到的塑料比其他刮勺少,最大限度降低热或冷传导。
- 通过美国和欧盟食品接触标准的SGS检测。
- 支持可持续发展,每卖出一箱,LevGo就种一颗树。
LevGo刮勺广泛用于全球的商业、大学、诊断和药物实验室,以及用于复方药剂师配制定制药物。
特點和優勢
- The V design at the neck of the disposable lab spatula is a trademark of LevGo, Inc.
- No Searching, washing or contamination.
- 99.6% Polypropylene, ~0.4% antistatic agent, autoclavable and resistant to dilute acids and bases.
- Polypropylene will not shatter after exposure to liquid nitrogen frozen samples.
- Hollow core uses less plastic than other spatulas and minimizes heat or cold transfer.S
- GS-Tested for US and EU food contact standards.
- Sustainability – LevGo plants a tree for every case sold.
法律資訊
美国专利 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.