重要文件
Z115134
Supelco
V-Vials® 螺纹口样品瓶,带顶部开口瓶盖
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
直徑× 高度
13 mm × 44 mm
容積
1 mL
接頭
13-425 thread
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带刻度的。可高温高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。PTFE 表面橡胶隔垫。
腳註
Wheaton V-Vials 样品瓶的玻璃材质满足美国药典和欧洲药典有关砷和玻璃粉测试的 I 类玻璃要求。
法律資訊
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)