Key Documents
Z115118
Sigma-Aldrich
V-Vials® 螺纹口样品瓶,带实心瓶盖
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
同義詞:
Screw-top V-Vials with Sealed Cap
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 12 ea
直徑× 高度
20 mm × 65 mm
容積
5 mL
接頭
thread for 20-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带刻度。可高温高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。苯乙烯-丁二烯橡胶衬垫。
法律資訊
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)