W420201
乙酸异戊二烯酯
≥98%, stabilized, FG
同義詞:
3,3-二甲基烯丙基乙酸酯, 3-methyl-2-butenyl acetate, 3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯, 乙酸-3-甲基-2-丁烯酯, 乙酸异戊-2-烯酯
About This Item
推薦產品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥98%
包含
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
溶解度
H2O: insoluble
alcohol: soluble
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; green; fruity
SMILES 字串
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
InChI 密鑰
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
W420201-1KG-K | 4061837521058 |
W420201-SAMPLE-K | 4061837521065 |