重要文件
W370401
Sigma-Aldrich
4-甲基-2,6-二甲氧基苯酚
≥97%
同義詞:
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H2(OCH3)2OH
CAS號碼:
分子量::
168.19
FEMA號碼:
3704
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
4.053
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥97%
bp
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
SMILES 字串
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
InChI 密鑰
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
W370401-25G4061835518647
W370401-1KG4061834406273
W370401-SAMPLE4061837537264