Key Documents
W286612
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
同義詞:
Benzyl carbinyl phenylacetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H16O2
CAS號碼:
分子量::
240.30
FEMA號碼:
2866
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
9.707
NACRES:
NA.21
生物源
botanical
等級
FG
Halal
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
honey; floral; rose; sweet
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
InChI 密鑰
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)