重要文件
W214906
Sigma-Aldrich
苯乙酸苄酯
≥98%, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
226.27
FEMA號碼:
2149
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
232
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.705
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
317-319 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
honey; floral; sweet
SMILES 字串
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI 密鑰
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
200.1 °F - closed cup
閃點(°C)
93.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)