重要文件
SYNV210500
Synthware Dewar type vacuum trap
500 mL, stopcock: PTFE
同義詞:
Synthware V210500
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware V210500
容量
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)