文件
SYNS431015
Synthware microscale solvent reflux still
joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL, bulb capacity 15 mL
同義詞:
Synthware S431015, solvent still head
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
製造商/商標名
S431015
燈泡功率
15 mL
容量
25 mL
相關類別
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.