重要文件
L050082
Sigma-Aldrich
Cap B
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
產品線
Proligo Reagents
品質等級
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
準備報告
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
其他說明
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
6.1 °F
閃點(°C)
-14.4 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)