重要文件
GF82950622
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
20m wire, 0.25mm diameter, annealed
同義詞:
FE025250
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 829-506-22
長度 × 直徑
20 m × 0.25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)