GF34995695
同義詞:
CU506020
1 of 10
Sigma-Aldrich
544868
氧化铜
203130
S9765
可溶性淀粉
450812
Supelco
1.02761
Copper(II) oxide
1.02766
GF85353756
Cupric oxide
774081
铜
323667
聚丙烯酸
566284
氧化亚铜
powder
Goodfellow 349-956-95
100 g
75 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
從最近期的版本中選擇一個:
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA