Key Documents
GF24837509
powder, max. particle size 38 micron, weight 50 g, purity 99.+%
同義詞:
CR006021
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cr
CAS號碼:
分子量::
52.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141709
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.0%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 248-375-09
電阻係數
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
零件最大尺寸
38 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI 密鑰
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)