重要文件
GF24079855
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 200 mm, wall thickness 1.5 mm
同義詞:
SI617480
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101503
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 240-798-55
長度
200 mm
外徑
25 mm
壁厚
1.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)