重要文件
GF16783768
不锈钢-AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
同義詞:
FF210385
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 167-837-68
尺寸
100 × 100 mm
厚度
1.2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)