材料
stainless steel
包裝
pkg of 1,000 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1133-28
珠直徑
2.8 mm
相容性
BeadBug and BeadBlaster
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Loose, bulk beads, stainless steel,2.8mm diameter, acid washed, for bead homogenization
應用
bead, homogenization, lysis, stainless steel, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
水污染物質分類(WGK)
WGK 3