重要文件
GF06908047
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 200 mm, condition extruded
同義詞:
AL137910
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 069-080-47
長度
200 mm
直徑
10 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)