重要文件
DWKWGW020VTML
Azlon DIY Safety Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 1000 mL
同義詞:
WGW020VTML
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103209
NACRES:
NB.43
材料
low-density polyethylene bottle
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Azlon WGW020VTML
容量
1000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特點和優勢
Supplied with adhesive hazard labels to customise use
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)