材料
borosilicate glass
rectangular
包裝
pack of 100 ea
case of 1000 ea
製造商/商標名
Corning 2975-244
寬度 × 長度
24 mm × 40 mm
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
- Corning® 盖玻片由光学透明的硼硅酸盐玻璃制成。
- 耐化学腐蚀的盖玻片不受风化或表面附着的影响。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.