Key Documents
CLS7095B9
Corning®巴斯德移液器,未灭菌
L 9 in. (228 mm), standard tip, soda lime
同義詞:
pipettes, serological pipets, serological pipettes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
材料
soda-lime glass
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
subdivision: no
包裝
case of 1000 ea
pack of 200 ea
製造商/商標名
Corning 7095B-9
長度
9 in. (228 mm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Corning® 一次性Pasteur移液管由坚固的钠钙玻璃制成。
  • 一次性移液管可防止贵重标本或实验室试剂交叉污染的风险。
  • 在顶部下方一英寸处设有一个收缩结构,以方便插塞。
  • 非常适合用于细菌学、免疫学、血液学和血清学研究以及血库和临床化学程序中的非体积移液工作。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.