Key Documents
Z628018
巴斯德移液器
long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
同義詞:
Automatic pipettes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
材料
soda-lime glass
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
BRAND 747720
BRAND
Sigma-Aldrich 747720
容量
2 mL
~2 mL
吸頭 × 內徑 × 外徑
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
钠钙玻璃(ISO 7712)。长毛细管尖端。抽吸端含有收缩棉塞。
其他說明
BR747720(印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG