化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
60 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H7ClO/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter