重要文件
M9653
Sigma-Aldrich
甲氧基乙酰氯
97%
同義詞:
2-甲氧基乙酰氯, 甲氧基乙酸氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OCH2COCl
CAS號碼:
分子量::
108.52
Beilstein:
1740244
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
密度
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI 密鑰
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
甲氧基乙酰氯可用于以下物质的甲氧基乙酰化反应:
  • 双叶脲 A,合成 8-甲氧基乙酰氧基双叶脲 A。
  • 取代和未取代苯甲酰胺合成 N -(2-甲氧基乙酰基)-苯甲酰胺。
也可用于合成 β——内酰胺,通过与亚胺反应 ,并在金属-有机骨架 (MOF) 的后合成修饰中,MIL-101,合成了一种催化剂,用于 CO 2 与环氧丙烷的环加成反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.4 °F
閃點(°C)
28 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A telescopic one-pot synthesis of ?-lactam rings using amines as a convenient source of imines.
Rajamaki SHM, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(45), 38553-38557 (2016)
Bioactive dihydro-?-agarofuran sesquiterpenoids from the Australian rainforest plant Maytenus bilocularis.
Wibowo M, et al.
Journal of Natural Products, 79(5), 1445-1453 (2016)
Functionalized MIL-101 with imidazolium-based ionic liquids for the cycloaddition of CO2 and epoxides under mild condition.
Liu D, et al.
Applied Surface Science, 428(45), 218-225 (2018)
Radu A Gropeanu et al.
PloS one, 7(9), e43657-e43657 (2012-09-13)
Three different variants of photoactivatable caged paclitaxel (PTX) have been synthesized and their bioactivity was characterized in in vitro assays and in living cells. The caged PTXs contain the photoremovable chromophore 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyloxycarbonyl (Nvoc) attached to position C7, C2' and to
Synthesis of Quinolinone Alkaloids via Aryne Insertions into Unsymmetric Imides in Flow.
Schwan J, et al.
Organic Letters, 20(23), 7661?7664-7661?7664 (2018)