重要文件
C34405
Sigma-Aldrich
2-氯-3′,4′-二羟基苯乙酮
97%
同義詞:
4-(氯乙酰)儿茶酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(HO)2C6H3COCH2Cl
CAS號碼:
分子量::
186.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChI 密鑰
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTPN6(5777)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)