Merck
全部照片(3)
重要文件
936170
Sigma-Aldrich
EPhos Pd G3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C49H68NO4PPdS
CAS號碼:
分子量::
904.53
分類程式碼代碼:
12352142
NACRES:
NA.21
形狀
powder
品質等級
反應適用性
reaction type: Cross Couplings
顏色
gray
官能基
(Palladium)
phosphine
SMILES 字串
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C(OC(C)C)=CC=CC4C=5C(=CC(=CC5C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
一般說明
EPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald palladacycle precatalyst with EPhos ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl halides to form 2-arylaminooxazoles.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)