Merck
全部照片(3)
重要文件
93397
Sigma-Aldrich
三(四丁基铵)氢焦磷酸
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
同義詞:
四丁基铵焦磷酸盐 (3:1), 焦磷酸 三(四丁基铵)盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
CAS號碼:
分子量::
902.34
Beilstein:
4632762
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
形狀
crystals
雜質
≤8% water
官能基
amine
phosphate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
InChI 密鑰
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
應用
其他說明
焦磷酸化试剂;类异戊二烯衍生物的反应;核苷的焦磷酸化 ;核苷三磷酸化
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of allylic and homoallylic isoprenoid pyrophosphates.
V J Davisson et al.
Methods in enzymology, 110, 130-144 (1985-01-01)
F. Seela et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 554-554 (1991)
A.B. Woodside et al.
Organic Syntheses, 66, 211-211 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4768-4768 (1986)
V.J. Davisson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1794-1794 (1987)