Key Documents
86859
Sigma-Aldrich
四丁基氢氧化铵 30 水合物
≥99.0% (T)
同義詞:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
CAS號碼:
分子量::
799.93
Beilstein:
3571228
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
crystals
雜質
≤0.05% halides (as bromide)
mp
27-30 °C (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
官能基
amine
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
InChI 密鑰
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
水合四丁基氢氧化铵是一种含季胺的强碱,用于多种有机转化。
應用
水合四丁基氢氧化铵可用作:
  • 作为醛类与 TMS 保护炔的化学选择性烯丙化基础,以合成α-烯烯醇。
  • 作为苯酚与环碳酸酯羟基烷基化的添加剂,以合成芳基β-羟乙基醚。
  • SNS(简单纳米卷结构)和 INS(插层纳米卷)六铌酸盐纳米卷的溶剂热合成 。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Carmen Cavallo et al.
Scientific reports, 5, 16785-16785 (2015-11-19)
Solid solutions of the rare earth (RE) cations Pr(3+), Nd(3+), Sm(3+), Gd(3+), Er(3+) and Yb(3+) in anatase TiO2 have been synthesized as mesoporous beads in the concentration range 0.1-0.3% of metal atoms. The solid solutions were have been characterized by