重要文件
933600
Sigma-Aldrich
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide
≥95%
同義詞:
N-[(1R)-2-Methyl-1-[(phenylthio)methyl]propyl]acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H19NOS
CAS號碼:
分子量::
237.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
官能基
amide
thioether
儲存溫度
−20°C
應用
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Yafei Ji, active in Pd-based diolefination reactions.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)