重要文件
908266
Sigma-Aldrich
20α-Dihydroprogesterone-2,3,4,20,24-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C1613C5H32O2
分子量::
321.44
分類程式碼代碼:
12142200
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C@@H]([13CH3])C1CCC2C3C([C@](C[13CH2]4)(C)C(CC3)=[13CH][13C]4=O)CC[C@@]21C
InChI 密鑰
RWBRUCCWZPSBFC-ZEEYMKTLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)