重要文件
904546
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
同義詞:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC47H64N7O8PSi
分子量::
927.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(NC1=NC=NC2=C1N=[13CH]N2[C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)=O
InChI 密鑰
IISGHHSYMWMWKH-ZRZRCCBPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)