重要文件
901376
Sigma-Aldrich
聚酯双-MPA dendron
no. Surface Groups 8, 8 acetylene, 1 NHBoc (core), generation 3
同義詞:
PFd-G3-BOCNH-乙炔, 双-MPA dendron
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C107H135NO53
分子量::
2283.19
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
一般說明
  • 聚合物结构设计:树枝状分子
  • 代数:3
  • 核官能团:Boc保护胺
  • 端基功能:炔烃
  • 表面基团编号:8
  • 计算分子量:2283.21 g/mol
  • Boc:丁氧羰基
  • bis-MPA:2,2-二(羟甲基)丙酸
通过发散生长使用酸酐活化的bis-MPA单体合成了聚酯bis-MPA树枝状分子(8乙炔,1 NHBoc(核心),第3代),即高代树枝状分子。它具有大量且精确数量的反应性基团,并具有双重功能化能力,使其可用作高价值支架。
應用
Bis-MPA(或2,2-双(甲基醇)丙酸)是由两个羟基和一个羧基组成的脂族前手性分子,已用于合成许多不同类型的聚合物。由bis-MPA合成的树枝状分子是可生物降解的,并且具有低细胞毒性,使其非常适合用于生物学研究应用。这些材料已经用于许多应用中,例如生物测定中的信号放大和药物递送应用中。这些炔烃官能化的树枝状聚合物可以使用铜(I)催化的炔烃-叠氮化物环加成反应(CuAAC),应变促进的炔烃-叠氮化物环加成反应(SPAAC)或硫醇-炔点击反应轻松官能化。 另外,胺官能化的核可以很容易地用于与含羰基化合物的EDC或DCC偶联反应(在Boc脱保护之后),以产生用于各种生物医学应用的高度官能化的材料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been