化驗
≥98%
形狀
powder or crystals
SMILES 字串
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
乙基硫酸钠盐可以转化为硝基乙烷。
化学合成的基础。乙基硫酸钠也可用于在浓缩亚硫酸钠水溶液中加热制备乙烷磺酸钠。该产品以前被列为 CDS000593。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Synthesis of nitroalkanes.
Aitken R A and Aitken K M
Sci. Synth., 41, 9-258 (2010)