重要文件
900381
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
同義詞:
UMP-15N2 钠盐 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H1115N2Na2O9P
分子量::
370.13
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 15N
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH]C1=O
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)